Tlačiť
Poly(methylhydrosiloxane) trimethylsilyl terminated
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Methyl hydrogen polysiloxane, PMHS
440100250 440101000
ACRO440100250EA 57.68 EUR
ACRO440100250 ACRO440101000
Poly(methylhydrosiloxane) trimethylsilyl terminated
Poly(methylhydrosiloxane)
Vzorec: (CH₃)₃SiO[(CH₃)HSiO]nSi(CH₃)
Teplota varu: ∼140 °C (0.003 hPa)
Teplota tavenia: –55 °C
Hustota: 1.006 g/cm³
Teplota vzplanutia: 204 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00084478
Číslo CAS: 63148-57-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
Viscosity 15 to 25 cSt