Tlačiť
1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Isobutyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1-Isobutylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
439730010 439730050
ACRO439730010EA 91.86 EUR
ACRO439730010 ACRO439730050
1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₂₃BN₂O₂
Mw: 250.1449 g/mol
Teplota varu: 248…249 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.003 g/cm³
Teplota vzplanutia: 48 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05663857
Číslo CAS: 827614-66-4
OSN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %