Tlačiť
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Benzo[d]thiazole-6-carboxylic acid, Benzothiazole-6-carboxylic acid
439700050 439700250
ACRO439700050EA 115.12 EUR
ACRO439700050 ACRO439700250
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid 96%
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₅NO₂S
Teplota tavenia: 241…243 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00111651
Číslo CAS: 3622-35-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥240.0 °C (Dec)
HPLC ≥95.0 %