Tlačiť
N'-Hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: N-Hydroxypivalimidamide, (1Z)-N'-hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide, Propanimidamide, N'-hydroxy-2,2-dimethyl-
439660010 439660050
ACRO439660010EA 113.12 EUR
ACRO439660010 ACRO439660050
N'-Hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide 95%
N'-Hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide
Vzorec: C₅H₁₂N₂O
Teplota tavenia: 108,6…113.7 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03426250
Číslo CAS: 42956-75-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %