Tlačiť
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (R)-3-Hydroxy-1-methylpyrrolidine, (R)-(-)-1-Methyl-3-pyrrolidinol, (R)-3-Hydroxy-1-methyl-pyrrolidine
439440010 439440050
ACRO439440010EA 88.52 EUR
ACRO439440010 ACRO439440050
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 99%
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Vzorec: C₅H₁₁NO
Mw: 101.15 g/mol
Teplota varu: 50…52 °C (1 mmHg)
Hustota: 0.921 g/cm³
Teplota vzplanutia: 70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788747
Číslo CAS: 104641-60-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -6° to -8° (20°C, 589 nm) (c=1 in chloroform)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %