Tlačiť
(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98%, ee 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (S)-3-Hydroxy-1-methylpyrrolidine, (S)-(+)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
439320010 439320050
ACRO439320010EA 138.39 EUR
ACRO439320010 ACRO439320050
(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98%, ee 99%
(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Vzorec: C₅H₁₁NO
Teplota varu: 181…182 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,993 g/cm³
Teplota vzplanutia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788748
Číslo CAS: 104641-59-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.00 %
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +5° to +7° (20°C, 589 nm) (c=1 in chloroform)