Tlačiť
4-Acryloylmorpholine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
439250500 439252500
ACRO439250500EA 48.07 EUR
ACRO439250500 ACRO439252500
4-Acryloylmorpholine 97%
4-Acryloylmorpholine
Vzorec: C₇H₁₁NO₂
Mw: 141.17 g/mol
Teplota varu: 158 °C (50 mmHg)
Teplota tavenia: –35 °C
Hustota: 1.122 g/cm³
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00047413
Číslo CAS: 5117-12-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.50 %
GC ≥96.0 %