Tlačiť
L(+)-Sodium lactate 99%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Sodium (S)-2-hydroxypropanoate, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid sodium salt, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid sodium salt, Sodium-(S)-lactate, (S)-(+)-Lactic acid sodium salt, L(+)-Lactic acid sodium salt
439220100 439220500
ACRO439220100EA 119.77 EUR
ACRO439220100 ACRO439220500
L(+)-Sodium lactate 99%, extra pure
L(+)-Sodium lactate
Vzorec: C₃H₅NaO₃
Mw: 112.06
Teplota tavenia: 161.6…165 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066576
Číslo CAS: 867-56-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 166 °C
Water ≤1.0 %
Specific optical rotation -12° to -13° (20 °C, 589 nm) (C=1 in H2O)
Titration with HClO4 ≥98.5 %