Tlačiť
(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-(dimethoxyphosphoryl)acetate
439210010 439210050
ACRO439210010EA 67.39 EUR
ACRO439210010 ACRO439210050
(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester 97%
(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester
Vzorec: C₁₀H₂₀NO₇P
Teplota tavenia: 69,7…71.6 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02178893
Číslo CAS: 89524-98-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %