Tlačiť
Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0) 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
439150010 439150050
ACRO439150010EA 85.04 EUR
ACRO439150010 ACRO439150050
Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0) 96%
Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0)
Vzorec: C₄₂H₄₄O₁₀Pd
Teplota tavenia: 170…178 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07369799
Číslo CAS: 811862-77-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥95.0 %