Tlačiť
Eriochrome Black T ACS indicator grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
439140010 439142500
ACRO439140010EA 273.16 EUR
ACRO439140010 ACRO439142500
Eriochrome Black T ACS indicator grade
Vzorec: C₂₀H₁₂N₃NaO₇S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003935
Číslo CAS: 1787-61-7
ADR: 9,III