Tlačiť
Ethynylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Magnesium, bromoethynyl-, Bromo(ethynyl)magnesium
439121000 439128000
439121000.EA 75.41 EUR
439121000. 439128000.
Ethynylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Ethynylmagnesium bromide
Vzorec: C₂HBrMg
Mw: 129.239 g/mol
Hustota: 0.94 g/cm³
Teplota vzplanutia: –17 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075342
Číslo CAS: 4301-14-8
OSN: 3399
ADR: 4.3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to yellow to grey to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M