Tlačiť
2,3-Diphenylmaleic anhydride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
439010010 439010050 439010250
ACRO439010010EA 70.6 EUR
ACRO439010010 ACRO439010050 ACRO439010250
2,3-Diphenylmaleic anhydride 98%
2,3-Diphenylmaleic anhydride
Vzorec: C₁₆H₁₀O₃
Teplota tavenia: 157,1…159.4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005521
Číslo CAS: 4808-48-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 162 °C
GC ≥97.5 %