Tlačiť
5-Iodo-2-methoxypyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
438930010 438930050
ACRO438930010EA 168.47 EUR
ACRO438930010 ACRO438930050
5-Iodo-2-methoxypyridine 97%
5-Iodo-2-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₆INO
Teplota varu: 106…108 °C (30Torr)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07781180
Číslo CAS: 13472-61-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %