Tlačiť
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: p-hydroxymethylbenzyl chloride, (4-(Chloromethyl)phenyl)methanol, 4-(hydroxymethyl)benzyl chloride, Benzenemethanol,4-(chloromethyl)-
438920010 438920050
ACRO438920010EA 66.99 EUR
ACRO438920010 ACRO438920050
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol 97%
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉ClO
Teplota tavenia: 58…60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03427011
Číslo CAS: 16473-35-1
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥96.0 %