Tlačiť
1,4-Diazabicyclo[3.2.2]nonane 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
438900010 438900050
ACRO438900010EA 327.72 EUR
ACRO438900010 ACRO438900050
1,4-Diazabicyclo[3.2.2]nonane 95%
1,4-Diazabicyclo[3.2.2]nonane
Vzorec: C₇H₁₄N₂
Teplota varu: 77…79 °C (6Torr)
Teplota tavenia: 58…79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14581694
Číslo CAS: 283-38-5
OSN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to brown Liquid or waxy solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %