Tlačiť
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Magnesium 2-methanidyl-1,3-dioxolane Bromide, magnesium(2+) ion 1,3-dioxolan-2-ylmethanide bromide
438861000 438868000
438861000.EA 156.44 EUR
438861000. 438868000.
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide
Vzorec: C₄H₇BrMgO₂
Teplota varu: 65…67 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,94 g/cm³
Teplota vzplanutia: –17 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01321271
Číslo CAS: 180675-22-3
OSN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M