Tlačiť
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane 97% stabilizovaný
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Stabilizácia: Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
438690050 438690250
ACRO438690050EA 149.22 EUR
ACRO438690050 ACRO438690250
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane 97% stabilizovaný
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane
Vzorec: C₉H₂₁BrOSi
Teplota varu: 182 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,093 g/cm³
Teplota vzplanutia: 85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00216589
Číslo CAS: 89031-84-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %