Tlačiť
FMOC isothiocyanate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
438660010 438660050
ACRO438660010EA 174.09 EUR
ACRO438660010 ACRO438660050
FMOC isothiocyanate 97%
FMOC isothiocyanate
Vzorec: C₁₆H₁₁NO₂S
Teplota tavenia: 44…45 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD01861169
Číslo CAS: 199915-38-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 4.8 to 5.2 % (N)