Tlačiť
3-Ethynylthiophene 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
438580010 438580050
ACRO438580010EA 98.68 EUR
ACRO438580010 ACRO438580050
3-Ethynylthiophene 96%
3-Ethynylthiophene
Vzorec: C₆H₄S
Teplota varu: 152…154 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,098 g/cm³
Teplota vzplanutia: 46 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04039973
Číslo CAS: 67237-53-0
OSN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %