Tlačiť
(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Boc-β-iodo-Ala-OMe, BOC-3-iodo-L-alanine methyl ester, N-Boc-3-iodo-L-alanine Methyl Ester, Boc-β-Iodo-Ala-OMe, Boc-Ala(3-I)-OMe
438460010 438460050
ACRO438460010EA 182.91 EUR
ACRO438460010 ACRO438460050
(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate 97%
(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate
Vzorec: C₉H₁₆INO₄
Teplota tavenia: 49…52 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00216579
Číslo CAS: 93267-04-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -3.0° to -5.0° (20 °C, 589 nm) (c=2 in methanol)