Tlačiť
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-Chloropyrimidine-5-carbaldehyde
438450010 438450050
ACRO438450010EA 267.15 EUR
ACRO438450010 ACRO438450050
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde 97%
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde
Vzorec: C₅H₃ClN₂O
Mw: 142.55 g/mol
Teplota tavenia: 113…118 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10696891
Číslo CAS: 933702-55-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %