Tlačiť
2-Methylpropane-1-sulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Isobutanesulphonyl chloride, 1-Propanesulphonylchloride, 2-methyl-
438410010 438410050
ACRO438410010EA 91.33 EUR
ACRO438410010 ACRO438410050
2-Methylpropane-1-sulphonyl chloride 97%
2-Methylpropane-1-sulphonyl chloride
Vzorec: C₄H₉ClO₂S
Mw: 156.624 g/mol
Teplota varu: 77…78 °C (11Torr)
Teplota vzplanutia: 88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07369800
Číslo CAS: 35432-36-1
OSN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %