Tlačiť
Magnesium carbonate, meets analytical specification of USP for biochemistry
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
439130010 439132500
ACRO439130010EA 613.72 EUR
ACRO439130010 ACRO439132500
Magnesium carbonate, meets analytical specification of USP for biochemistry
Magnesium carbonate
Vzorec: CMgO₃
Hustota: 3,03 g/cm³ (16 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064632
Číslo CAS: 546-93-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Additional info Absence-specified microorganisms: Passes
Identification Conforms
Titration excess HCl 40.0 to 43.5 % (MgO)
Arsenic (As) ≤4 ppm
Calcium (Ca) ≤0.45 %
Iron (Fe) ≤0.02 %
Acid insoluble substances ≤0.05 %
Soluble salts ≤1.0 %