Magnesium carbonate, meets analytical specification of USP for biochemistry
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
439130010
439132500
ACRO439130010EA
613.72
EUR
ACRO439130010
ACRO439132500
Magnesium carbonate, meets analytical specification of USP for biochemistry
Magnesium carbonate
Vzorec:
CMgO₃ Hustota: 3,03 g/cm³ (16 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064632 Číslo CAS: 546-93-0 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Powder |
Additional info | Absence-specified microorganisms: Passes |
Identification | Conforms |
Titration excess HCl | 40.0 to 43.5 % (MgO) |
Arsenic (As) | ≤4 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0.45 % |
Iron (Fe) | ≤0.02 % |
Acid insoluble substances | ≤0.05 % |
Soluble salts | ≤1.0 % |