Tlačiť
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
438250010 438250050
ACRO438250010EA 101.48 EUR
ACRO438250010 ACRO438250050
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile 97%
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
Vzorec: C₁₀H₁₁N
Teplota varu: 54…56 °C (1 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00099614
Číslo CAS: 1195-98-8
OSN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %