Tlačiť
1-Boc-4-(2-chloroethyl)piperazine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-(2-Chloroethyl)piperazine,N1-BOC protected, tert-Butyl 4-(2-chloroethyl)piperazine-1-carboxylate
438240010 438240050
ACRO438240010EA 156.44 EUR
ACRO438240010 ACRO438240050
1-Boc-4-(2-chloroethyl)piperazine 97%
1-Boc-4-(2-chloroethyl)piperazine
Vzorec: C₁₁H₂₁ClN₂O₂
Mw: 248.751 g/mol
Teplota tavenia: 62.9…64.7 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08443993
Číslo CAS: 208167-83-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 68 °C
GC ≥96.0 %