Tlačiť
Methyl tridecanoate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Tridecylic acid methyl ester, Tridecanoic acid methyl ester
438200010 438200050 438200100
ACRO438200010EA 67.69 EUR
ACRO438200010 ACRO438200050 ACRO438200100
Methyl tridecanoate 97%
Methyl tridecanoate
Vzorec: C₁₄H₂₈O₂
Mw: 228.38
Teplota varu: 130…132 °C (4Torr)
Teplota tavenia: 7 °C
Hustota: 0.86 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008977
Číslo CAS: 1731-88-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %