Tlačiť
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-bromo-3-methylbenzoate
438190050 438190250
ACRO438190050EA 79.42 EUR
ACRO438190050 ACRO438190250
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate 95%
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Teplota tavenia: 41…42,5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00673014
Číslo CAS: 148547-19-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
GC ≥94.0 %