Tlačiť
5-Acetyl-2-methoxypyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
438170010 438170050
ACRO438170010EA 83.03 EUR
ACRO438170010 ACRO438170050
5-Acetyl-2-methoxypyridine 97%
5-Acetyl-2-methoxypyridine
Vzorec: C₈H₉NO₂
Teplota tavenia: 53…54 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05664350
Číslo CAS: 213193-32-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52.0 to 57.0 °C
Water ≤3.00 %
GC ≥96.0 %