Tlačiť
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (3-(Dimethylamino)phenyl)methanol, m-(Dimethylamino)benzyl alcohol, Benzenemethanol,3-(dimethylamino)-, Benzyl alcohol, m-(dimethylamino)-
438160010 438160050
ACRO438160010EA 74.5 EUR
ACRO438160010 ACRO438160050
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol 97%
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₁₃NO
Mw: 151.209 g/mol
Teplota varu: 109…110 °C (.1Torr)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017342
Číslo CAS: 23501-93-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %