Tlačiť
1-Boc-piperidine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl Piperidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine, Piperidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, tert-butyl piperidine-1-carboxylate, 1-Boc-piperidine
438080050 438080250
ACRO438080050EA 59.68 EUR
ACRO438080050 ACRO438080250
1-Boc-piperidine 97%
1-Boc-piperidine
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₂
Mw: 185.27 g/mol
Teplota varu: 58 °C (.3mbar)
Teplota vzplanutia: 86 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02093935
Číslo CAS: 75844-69-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %