Tlačiť
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
438040010 438040050
ACRO438040010EA 156.44 EUR
ACRO438040010 ACRO438040050
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₂BrF₃N₂
Teplota tavenia: 112…114 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04969230
Číslo CAS: 19968-17-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
HPLC ≥96.0 %