Tlačiť
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,3-Dihydrobenzofuran-5-amine, 5-Amino-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-amine, 5-Benzofuranamine,2,3-dihydro-
438030010 438030050
ACRO438030010EA 190.27 EUR
ACRO438030010 ACRO438030050
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan 97%
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Vzorec: C₈H₉NO
Mw: 135.166 g/mol
Teplota tavenia: 81.6…83.4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03617969
Číslo CAS: 42933-43-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 84 °C
GC ≥96.0 %