Tlačiť
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl 1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate, 1-Oxa-6-azaspiro[2.5]octane, N-BOC protected
437980010 437980050
ACRO437980010EA 190.53 EUR
ACRO437980010 ACRO437980050
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate 97%
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₃
Teplota tavenia: 58…59 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07779385
Číslo CAS: 147804-30-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 60 °C
GC ≥96.0 %