Cyclopentanesulphonyl chloride 90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
437830010
437830050
ACRO437830010EA
209.79
EUR
ACRO437830010
ACRO437830050
Cyclopentanesulphonyl chloride 90%
Cyclopentanesulphonyl chloride
Vzorec:
C₅H₉ClO₂S Teplota varu: 95…98 °C (2Torr) Teplota vzplanutia: >110 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD04117774 Číslo CAS: 26394-17-2 ADR: 8,II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Light brown to dark brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥88.0 % |