Tlačiť
1-Benzyloxy-3-bromobenzene 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Benzyloxybromobenzene, 1-(Benzyloxy)-3-bromobenzene
437790100 437790500
ACRO437790100EA 78.11 EUR
ACRO437790100 ACRO437790500
1-Benzyloxy-3-bromobenzene 96%
1-Benzyloxy-3-bromobenzene
Vzorec: C₁₃H₁₁BrO
Mw: 263.13
Teplota tavenia: 60…62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00155065
Číslo CAS: 53087-13-1
OSN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥95.0 %