Tlačiť
4-Cyanophenylacetic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(4-Cyanophenyl)acetic acid
437730010 437730050
ACRO437730010EA 172.88 EUR
ACRO437730010 ACRO437730050
4-Cyanophenylacetic acid 97%
4-Cyanophenylacetic acid
Vzorec: C₉H₇NO₂
Teplota tavenia: 151…152 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06798066
Číslo CAS: 5462-71-5
OSN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150.0 to 155.0 °C
HPLC ≥96.0 %