Tlačiť
3-Methoxyanthranilic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
437720010 437720050 437720250
ACRO437720010EA 47.73 EUR
ACRO437720010 ACRO437720050 ACRO437720250
3-Methoxyanthranilic acid 98%
3-Methoxyanthranilic acid
Vzorec: C₈H₉NO₃
Teplota tavenia: 168…170,7 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075178
Číslo CAS: 3177-80-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %