Tlačiť
Boc-b-Alanine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
437650050 437650250 437651000
ACRO437650050EA 30.12 EUR
ACRO437650050 ACRO437650250 ACRO437651000
Boc-b-Alanine 99%
Boc-b-Alanine
Vzorec: C₈H₁₅NO₄
Teplota tavenia: 77,5…78.5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00037291
Číslo CAS: 3303-84-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
Elemental Analysis 7.29 to 7.51 % N