Tlačiť
6-Chloro-7-deazapurine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
437440010 437440050
ACRO437440010EA 134.78 EUR
ACRO437440010 ACRO437440050
6-Chloro-7-deazapurine 97%
6-Chloro-7-deazapurine
Vzorec: C₆H₄ClN₃
Teplota tavenia: 180,9…182.5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01686865
Číslo CAS: 3680-69-1
OSN: 2811
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %