Tlačiť
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Bromo-7-azaindole
437430010 437430050
ACRO437430010EA 66.19 EUR
ACRO437430010 ACRO437430050
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C₇H₅BrN₂
Teplota tavenia: 179,7…180.7 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659677
Číslo CAS: 183208-35-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 182 °C
HPLC ≥96.0 %