Tlačiť
3-Bromo-5-fluoropyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
437420010 437420050
ACRO437420010EA 56.88 EUR
ACRO437420010 ACRO437420050
3-Bromo-5-fluoropyridine 97%
3-Bromo-5-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃BrFN
Mw: 175.99
Teplota varu: 78 °C (11Torr)
Teplota tavenia: 24…28 °C
Teplota vzplanutia: 62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04112555
Číslo CAS: 407-20-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %