Tlačiť
4-Amino-2-bromopyridine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-4-pyridylamine, 2-Bromopyridin-4-amine
437410010 437410050
ACRO437410010EA 37.46 EUR
ACRO437410010 ACRO437410050
4-Amino-2-bromopyridine 95%
4-Amino-2-bromopyridine
Vzorec: C₅H₅BrN₂
Mw: 173.01
Teplota tavenia: 98…100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01646061
Číslo CAS: 7598-35-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to orange to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %