Tlačiť
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: N-Boc-D-2-phenylglycine, BOC-D-alpha-phenylglycine, Boc-D-Phg-OH
437640010 437640050
ACRO437640010EA 52.15 EUR
ACRO437640010 ACRO437640050
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine 99%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine
Vzorec: C₁₃H₁₇NO₄
Teplota tavenia: 88…92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00062043
Číslo CAS: 33125-05-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -142° to -146° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol)