Tlačiť
3-Bromo-5-chloropyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
437400050 437400250
ACRO437400050EA 202.17 EUR
ACRO437400050 ACRO437400250
3-Bromo-5-chloropyridine 97%
3-Bromo-5-chloropyridine
Vzorec: C₅H₃BrClN
Mw: 192.44
Teplota tavenia: 78.7…80.1 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04114221
Číslo CAS: 73583-39-8
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77.0 to 81.0 °C
Water ≤3.00 %
GC ≥96.0 %