Tlačiť
2-Aminoisonicotinic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Aminopyridine-4-carboxylic acid
437360010 437360050
ACRO437360010EA 66.59 EUR
ACRO437360010 ACRO437360050
2-Aminoisonicotinic acid 97%
2-Aminoisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
Teplota tavenia: 345,2…347.3 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00233714
Číslo CAS: 13362-28-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %