Tlačiť
DL-Propargylglycine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Aminopent-4-ynoic acid, PAG, 2-Amino-4-pentynoic acid, H-DL-Pra-OH
437320010 437320050
ACRO437320010EA 177.3 EUR
ACRO437320010 ACRO437320050
DL-Propargylglycine 98%
DL-Propargylglycine
Vzorec: C₅H₇NO₂
Teplota tavenia: 235 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00056728
Číslo CAS: 64165-64-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %