Tlačiť
5-Phenyl-2-furaldehyde 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: DTXSID20377726, BMJHNNPEPBZULA-UHFFFAOYSA-N, 5-Phenylfuran-2-carbaldehyde, 5-Phenyl-furan-2-carbaldehyde
437310010 437310050
ACRO437310010EA 84.92 EUR
ACRO437310010 ACRO437310050
5-Phenyl-2-furaldehyde 96%
5-Phenyl-2-furaldehyde
Vzorec: C₁₁H₈O₂
Mw: 172.183 g/mol
Teplota varu: 104…108 °C (6 mmHg)
Teplota tavenia: 29…33 °C
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01910161
Číslo CAS: 13803-39-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to green to brown Solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %