Tlačiť
1,1'-Bis((2S,5S)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,1'-BIS((2S,5S)-2,5-DI-I-PROPYLPHOSPHOLANO)FERROCENE(CYCLOOCTADIENE)RHODIUM(I) TETRAFLUOROBORATE
437301000 437302500
ACRO437301000EA 108.3 EUR
ACRO437301000 ACRO437302500
1,1'-Bis((2S,5S)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate 97%
1,1'-Bis((2S,5S)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Vzorec: C₃₈H₆₀BF₄FeP₂Rh⁻
Teplota tavenia: 235…238 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD15144872
Číslo CAS: 854920-95-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥96.0 %