Tlačiť
(S)-1-(Diphenylphosphino)-2-[(S)-4-isopropyloxazolin-2-yl]ferrocene 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (S,S)-ip-FOXAP, (S,S)-[2-(4-Isopropyl-2-oxazolinyl)ferrocenyl]diphenylphosphine, (S,S)-[2-(4'-Isopropyloxazolin-2'yl)ferrocenyl]diphenylphosphine
437281000 437282500
ACRO437281000EA 96.67 EUR
ACRO437281000 ACRO437282500
(S)-1-(Diphenylphosphino)-2-[(S)-4-isopropyloxazolin-2-yl]ferrocene 97%
(S)-1-(Diphenylphosphino)-2-[(S)-4-isopropyloxazolin-2-yl]ferrocene
Vzorec: C₂₈H₂₈FeNOP
Teplota tavenia: 162…165 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD15144869
Číslo CAS: 163169-29-7
OSN: 3335
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %